Learn More
Lámina de oro de 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,9985 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385849
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11385849 50 x 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11385849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011389.FI
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 7440-57-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7440-57-5
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.9985%