Learn More
Lámina de oro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gold |
| Color | dorado |
| Aspecto | Gold colored wire |
| Densidad | 19.32g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈1,2 g/25 x 25 mm |