Learn More
Oro, 99,99 %, (base de trazas metálicas), carga, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228258 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10362450 1 g Frasco de vidrio 1 g
10372450 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10362450
Marca: Thermo Scientific Acros 437140010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Formulario Sedimentos o gránulos
Fórmula lineal Au
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.97
Grado Traza de metal