Learn More
3M™ Goggle Gear™ Safety Goggles, Anti-Fog / Anti-Scratch Coating (K&N)
Descripción
- Diseño compacto y ligero moderno para un ajuste excelente
- Cinta de neopreno ajustable para facilitar la limpieza y esterilización
- Sistema pivotante que permite un ajuste cómodo y personal.
- El revestimiento antiniebla3M™ Scotchgard™ proporciona unas propiedades antiniebla y antirayaduras superiores
- El revestimiento resiste el lavado, la inmersión en lejía o el uso de toallitas con alcohol sin perder su rendimiento
- Inserto especial de prescripción Special 3M™ Goggle Gear
- Ofrece una excelente protección frente a radiación UV
- Marcado de lente: 2C-1.2 3M 1 BT KN
- Marcado de la montura: 3M EN 166 3 4 BT CE
- Protección contra grandes partículas de polvo (3)
- Protección contra gotas de líquido (4)
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Tinción de lente | Gris |
| Color de marco | Gris y rojo |
| Modelo | GG502SGAF-EU |
| Cantidad | 10/caja |
| Lens Material | Policarbonato |
| Frame Type | Goggle |