Learn More
MP Biomedicals™ Suero de cabra
Código de producto. p-8015394 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11475055 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11475055
Marca: MP Biomedicals™ 092939149
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alternativa adecuada al suero fetal bovino en una amplia gama de aplicaciones de cultivo celular como el aislamiento y la identificación de virus producidos en una variedad de líneas celulares primarias.
Este suero se produce a partir de sangre completa obtenida de animales adultos sanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón rojizo
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20°C
Formulario Líquido
Cantidad 100 mL
Sterilization Method Filtración de 0,2 μm
Fuente Sangre completa recogida de animales adultos sanos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
pH Desde 7 hasta 8