missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Goat IL-6 DuoSet ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Cantidad | 1 kit (para 15 placas) |
| Especie | Goat |
| Intervalo del ensayo | 31.30 to 2000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3569 |
| Sinónimo | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?