Learn More
ZBTB24, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16087507
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16087507 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16087507 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB27526.100ug
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ZBTB24.
Sequence: PVEKDENYDPKTED
Especificaciones
Antígeno ZBTB24
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of ZBTB24.
Dilución ELISA (1:8000) Western Blot (1-3ug/ml) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica ZBTB24
Alias de gen BIF1/PATZ2/ZNF450
Símbolos de los genes ZBTB24
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 232-245 at internal region of human ZBTB24.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9841
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only