missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP16, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16032977
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16032977 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16032977

Marca: Abnova PAB17805.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP16.

This gene encodes a deubiquitinating enzyme that is phosphorylated at the onset of mitosis and then dephosphorylated at the metaphase/anaphase transition. It can deubiquitinate H2A, one of two major ubiquitinated proteins of chromatin, in vitro and a mutant form of the protein was shown to block cell division. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq

Sequence: NVEWNICQDCKTDNK

Especificaciones

Antígeno USP16
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of USP16.
Dilución ELISA (1:32000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 0.5mg/mL Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica USP16
Alias de gen UBP-M
Símbolos de los genes USP16
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human USP16.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10600
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.