missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TJP1, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16002987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16002987 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16002987

Marca: Abnova PAB17813.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TJP1.

This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: C-PKPTSQNQFSEHDKT

Especificaciones

Antígeno TJP1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TJP1.
Dilución ELISA (1:128000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 0.5mg/mL Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica TJP1
Alias de gen DKFZp686M05161/MGC133289/ZO-1
Símbolos de los genes TJP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human TJP1.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.