missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCHHL1, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16019546
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16019546 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16019546

Marca: Abnova PAB11589.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TCHHL1.

Sequence: C-QALEDKQGHPQRE

Especificaciones

Antígeno TCHHL1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of TCHHL1.
Dilución ELISA (1:4000) Western Blot (1-3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica TCHHL1
Alias de gen S100A17/THHL1/basalin
Símbolos de los genes TCHHL1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human TCHHL1.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 126637
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.