missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEMA5A, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16090188
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16090188 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16090188

Marca: Abnova PAB7076.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SEMA5A.

Members of the semaphorin protein family, such as SEMA5A, are involved in axonal guidance during neural development (Adams et al., 1996 [PubMed 8817451]).[supplied by OMIM

Sequence: DEATKKACYSKGKS

Especificaciones

Antígeno SEMA5A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SEMA5A.
Dilución ELISA (1:128000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica SEMA5A
Alias de gen FLJ12815/SEMAF/semF
Símbolos de los genes SEMA5A
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human SEMA5A.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.