Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC
Descripción
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31629 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31629 reacts with the heavy chains of rat IgG and with light chains common to most rat immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, antibodies may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product protected from light at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Fluorescein Amax= 492 nm; Emax= 520 nm. Fluorophore/Protein: 10.2 μg/mg; 3.8 moles FITC per mole IgG (lot-dependent). Reconstitute with 1.5 mL of distilled water (1.5 mg/mL after restoration). Country of Origin: USA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat IgG (H+L) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.5 mg/mL |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.6 |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | Antigen affinity chromatography |
| Cantidad | 2 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: SODIUM AZIDE