Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin
Descripción
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31830 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31830 reacts with the heavy chains of rat IgG and with the light chains common to most rat immunoglobulins, but does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. To extend the shelf-life of this product, add an equal volume of glycerol to make a final concentration of approximately 50% glycerol and store at -20°C. Reconstitute with 2.0 mL of distilled water. Country of Origin: USA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rat IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.3 mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS with 15mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.6 |
| Especie del huésped | Goat |
| Método de purificación | Antigen affinity chromatography |
| Cantidad | 2 mL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Sécurité et traitement
- Goat anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, Biotin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium azide
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.