missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RACGAP1, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16049407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16049407 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16049407

Marca: Abnova PAB6112.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RACGAP1.

Rho GTPases control a variety of cellular processes. There are 3 subtypes of Rho GTPases in the Ras superfamily of small G proteins: RHO (see MIM 165370), RAC (see RAC1; MIM 602048), and CDC42 (MIM 116952). GTPase-activating proteins (GAPs) bind activated forms of Rho GTPases and stimulate GTP hydrolysis. Through this catalytic function, Rho GAPs negatively regulate Rho-mediated signals. GAPs may also serve as effector molecules and play a role in signaling downstream of Rho and other Ras-like GTPases.[supplied by OMIM

Sequence: C-GRQGNFFASPMLK

Especificaciones

Antígeno RACGAP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of RACGAP1.
Dilución ELISA (1:32000) Western Blot (1-3 ug/mL)) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica RACGAP1
Alias de gen HsCYK-4/ID-GAP/MgcRacGAP
Símbolos de los genes RACGAP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to C-terminus of human RACGAP1.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29127
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.