Learn More
Goat anti-Rabbit IgG Fraction, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rabbit
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG, Whole Molecule |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | HRP |
| Especie del huésped | Goat |
| Cantidad | 2 mL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Rabbit |
| Formulario | Purified |
| Isotype | IgG |