missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG Fc Recombinant Secondary Antibody, Biotin

Código de producto. 16364905 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16364905 50 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16364905 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA510231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Recombinant Monoclonal Secondary Antibody

Specificity: reacts to the Fc region of Rabbit IgG. No cross reactivity with human IgG, rat IgG, or mouse IgG. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and more lot-to-lot consistency.

Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Rabbit IgG Fc
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon RMG02
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit IgG.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.