missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEFM, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16022687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16022687 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16022687

Marca: Abnova PAB17252.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NEFM.

Neurofilaments are type IV intermediate filament heteropolymers composed of light, medium, and heavy chains. Neurofilaments comprise the axoskeleton and functionally maintain neuronal caliber. They may also play a role in intracellular transport to axons and dendrites. This gene encodes the medium neurofilament protein. This protein is commonly used as a biomarker of neuronal damage. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq

Sequence: C-QASHITVERKDYLK

Especificaciones

Antígeno NEFM
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NEFM.
Dilución ELISA (1:128000) Western Blot (0.03-0.1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica NEFM
Alias de gen NEF3/NF-M/NFM
Símbolos de los genes NEFM
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human NEFM.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4741
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_005373.2; NP_001099011.1).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.