missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCAM1, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NCAM1.
Marca: Abnova PAB19678.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: C-KASWTRPEKQETLDEspecificaciones
| NCAM1 | |
| Polyclonal | |
| Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of NCAM1. | |
| In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide) | |
| CD56/MSK39/NCAM | |
| Goat | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 4684 | |
| Human | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (0.01-0.03 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| NCAM1 | |
| NCAM1 | |
| A synthetic peptide corresponding to internal region of human NCAM1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| This antibody is expected to recognize reported isoform 2 (NP_851996.2) only. | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only