missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, TRITC

Código de producto. 15323906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
15323906 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15323906

Marca: Invitrogen™ A16077

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. 1 year from date of receipt. Prepare working dilution prior to use and then discard. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin mouse serum immunoglobulins, human IgG or serum proteins.

Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado TRITC
Formulación PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.