Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Descripción
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Goat anti-Mouse Ig |
| Clasificación | Polyclonal |
| Clon | POLYCLONAL |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Especie del huésped | Goat |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Estado normativo | RUO |
| Disciplina de investigación | Immunology |
| Primario o secundario | Secondary |
| Especies diana | Mouse |
| Mostrar más |