Learn More
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Código de producto. 15517955
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
15517955 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15517955 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 554002
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Goat anti-Mouse Ig
Clasificación Polyclonal
Clon POLYCLONAL
Conjugado HRP
Especie del huésped Goat
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Isotype Ig
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HRP Goat Anti-Mouse Ig
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: CMIT/MIT mixture (3:1) - a mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one ¢EC No 247-500-7! and