missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF13, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16054857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16054857 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16054857

Marca: Abnova PAB24573.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of KLF13.

KLF13 belongs to a family of transcription factors that contain 3 classical zinc finger DNA-binding domains consisting of a zinc atom tetrahedrally coordinated by 2 cysteines and 2 histidines (C2H2 motif). These transcription factors bind to GC-rich sequences and related GT and CACCC boxes (Scohy et al., 2000 [PubMed 11087666]).[supplied by OMIM

Sequence: C-TLPRVEERRDGKDS

Especificaciones

Antígeno KLF13
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of KLF13.
Dilución ELISA (1:64000) Western Blot (0.1-0.3 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 0.5mg/mL Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica KLF13
Alias de gen BTEB3/FKLF2/NSLP1/RFLAT-1/RFLAT1
Símbolos de los genes KLF13
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 45-58 at internal region of human KLF13.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.