missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Human IgM Secondary Antibody, HRP

Código de producto. 17189665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17189665 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17189665 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA510293

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Secondary Antibody

This antibody may cross react with IgM from other species.

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgM
Aplicaciones ELISA, Immunoelectrophoresis, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación 50mM HEPES with proprietary stabilizer and 0.002% thimerosal
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human IgM.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.