Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Human IgG Fc Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 488
Description
This Goat anti-Human IgG Fc Recombinant Secondary Antibody specifically detects human IgG Fc with no cross-reactivity to human IgA or IgM or various species immunoglobulins. The sensitivity and specificity of each lot is confirmed using ELISA. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include: better specificity, animal origin-free formulation, and lot-to-lot consistency. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
Spécification
Spécification
| Antígeno | Human IgG Fc |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 3H8L9 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | PBS with 5mM sodium azide; pH 7.4 |
| Especie del huésped | Goat |
| Inmunógeno | Purified Human IgG. |
| Método de purificación | Protein G |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.