missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG F(c) fragment, AP, Polyclonal, Secondary Antibody, Abnova™

Código de producto. 16019316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16019316 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16019316 Proveedor Abnova N.º de proveedor PAB10705.1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Antígeno Goat anti-Human IgG F(c) fragment
Aplicaciones Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alkaline Phosphatase (AP)
Descripción Goat anti-human IgG recognizes human IgG F(c) fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Alkaline Phosphatase.
Dilución The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In 50mM Tris-Cl, 150mM NaCl, 1mM MgCl, 0.1mM ZnCl2, 50% (v/v) glycerol, pH 8.0 (0.01% sodium azide)
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human IgG F(c) fragment
Método de purificación This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography, followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities.
Cantidad 1 mg
Primario o secundario Secondary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not Freeze.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.