Learn More
HRNR, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16080508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16080508 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16080508
Marca: Abnova PAB7432.100ug
Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HRNR.
Sequence: C-QYATQHGEYDTLNK
Especificaciones
Antígeno HRNR
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of HRNR.
Dilución ELISA (1:32000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica HRNR
Alias de gen S100A16/S100a18
Símbolos de los genes HRNR
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human HRNR.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 388697
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only