missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRIK5, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16021637
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16021637 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16021637

Marca: Abnova PAB15631.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised aganist synthetic peptide of GRIK5.

This gene encodes a protein that belongs to the glutamate-gated ionic channel family. Glutamate functions as the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system through activation of ligand-gated ion channels and G protein-coupled membrane receptors. The protein encoded by this gene forms functional heteromeric kainate-preferring ionic channels with the subunits encoded by related gene family members. [provided by RefSeq

Sequence: C-GPAGPRELAEHE

Especificaciones

Antígeno GRIK5
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised aganist synthetic peptide of GRIK5.
Dilución ELISA (1:32000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.5% BSA, 0.02% sodium azide)
génica GRIK5
N.º de referencia del gen NP_002079.3
Alias de gen EAA2/GRIK2/KA2
Símbolos de los genes GRIK5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to human GRIK5.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2901
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.