missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA3, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16053267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16053267 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16053267

Marca: Abnova PAB18658.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GATA3.

Sequence: EVTADQPRWVSHH-C

Especificaciones

Antígeno GATA3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GATA3.
Dilución ELISA (1:64000) Western Blot (0.3-1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica GATA3
N.º de referencia del gen NP_001002295.1;NP_002042.1
Alias de gen HDR/MGC2346/MGC5199/MGC5445
Símbolos de los genes GATA3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at N-terminus of human GATA3.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_001002295.1 and NP_002042.1).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.