missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXO40, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16023337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16023337 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16023337

Marca: Abnova PAB18728.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FBXO40.

Members of the F-box protein family, such as FBXO40, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM]

Sequence: C-KEPQENQKQQDVRT

Especificaciones

Antígeno FBXO40
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against synthetic peptide of FBXO40.
Dilución ELISA (1:128000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In Tris saline, pH 7.3 (0.02% sodium azide, 0.5% BSA)
génica FBXO40
N.º de referencia del gen NP_057382.2
Alias de gen FBX40/KIAA1195/MGC129902/MGC129903
Símbolos de los genes FBXO40
Especie del huésped Goat
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids at internal region of human FBXO40.
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.