missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Equine IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB7413IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Equine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Horse IgG(T) | |
| 1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Equine | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 755 | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido