missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP450 2B4, Goat, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16010847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
16010847 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16010847

Marca: Abnova PAB13659.1mL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat polyclonal antibody raised against CYP450 2B4.

Especificaciones

Antígeno CYP450 2B4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Goat polyclonal antibody raised against CYP450 2B4.
Dilución Western Blot (1:100) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In buffer containing 0.05% sodium azide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit CYP450 2B4.
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This goat polyclonal antibody specifically reacts with rabbit CYP450 2B4. Reacts as a single band with liver microsomes prepared from rabbits that were induced to express multiple forms of P450's.
Especies diana Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. For long term storage store at -80°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.