missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Chicken IgA Secondary Antibody, HRP

Código de producto. 11589200
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
11589200 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11589200

Marca: Invitrogen™ PA184679

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Goat anti Chicken IgA antibody recognizes chicken immunoglobulin A and shows no cross-reactivity with other chicken immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis.Goat anti Chicken IgA antibody may react with IgA from other species.

Anti-Chicken secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for the chicken immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chicken IgA
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified chicken IgA.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.