Learn More
Goat anit-Rabbit IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, HRP, MP Biomedicals
Código de producto. 11410095 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
11410095 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11410095
Marca: MP Biomedicals 0855689
Horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat affinity purified antibody to rabbit IgG (whole molecule) and buffer salts.
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG, Whole Molecule
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Goat
Cantidad 2 mL
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit