Learn More
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 Cells
Descripción
- Número de acceso: NM_000406.2
- Estado de la población: Origen del clon unicelular
- Las células GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 contienen el receptor de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHR) humana (n.º de acceso NM_000406.2), integrado de forma estable en la línea de células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1. Las células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 (n.º de cat. K1854A) contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta NFAT. Las células GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 están funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y EC50 de hormona liberadora de hormona luteinizante (LH-RH). Además, las células GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NM_000406.2 |
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las células GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1 se envían en hielo seco, en un vial⁄células de 8 x 10^6. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | FRET |
| Clase de proteínas humanas | Receptor acoplado a proteína G (GPCR) |
| Estado de la población | Origen del clon unicelular |
| Línea de productos | GeneBLAzer |
| Cantidad | 1 vial |
| Mostrar más |