Learn More
GNL3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B8F10, Proteintech
Código de producto. p-7223477 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16829655 20 μL 20 microlitros
16819655 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16829655
Marca: Proteintech 671691IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The GNL3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GNL3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GNL3 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GNL3
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3B8F10
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26354
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a