missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNF-PF-3777, MedChemExpress

Código de producto. 16480679
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480679 1 mg 1 miligramo
16483118 10 mg 10 miligramos
16449676 50 mg 50 miligramos
16424416 100 mg 100 miligramos
16405857 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480679

Marca: Medchem Express HY100687

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.

GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GNF-PF-3777
Forma física Solid
CAS 77603-42-0
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H7N3O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 8-Nitrotryptanthrin
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (21.83 mM; Need warming)
SMILES O=C1N2C(C(C3=C2C=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=NC4=CC=CC=C41
Peso molecular (g/mol) 293.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.23
Porcentaje de pureza 98.56%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.