missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNF-7, MedChemExpress

Código de producto. 16473026
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473026 25 mg 25 miligramos
16477017 5 mg 5 miligramos
16474298 10 mg 10 miligramos
16470627 50 mg 50 miligramos
16405226 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473026

Marca: Medchem Express HY10943

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNF-7 is a multikinase inhibitor. GNF-7 is a Bcr-Abl inhibitor, with IC50s of 133 nM and 61 nM for Bcr-AblWT and Bcr-AblT315I, respectively. GNF-7 also possesses inhibitory activity against both ACK1 (activated CDC42 kinase 1) and GCK (germinal center kinase) with IC50s of 25 nM and 8 nM, respectively. GNF-7 can be used for the research of hematologic malignancies.

GNF-7 is a multikinase inhibitor. GNF-7 is a Bcr-Abl inhibitor, with IC50s of 133 nM and 61 nM for Bcr-AblWT and Bcr-AblT315I, respectively. GNF-7 also possesses inhibitory activity against both ACK1 (activated CDC42 kinase 1) and GCK (germinal center kinase) with IC50s of 25 nM and 8 nM, respectively. GNF-7 can be used for the research of hematologic malignancies.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GNF-7
CAS 839706-07-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H24F3N7O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (60.27 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C(N2CC3=CN=C(NC4=CC=C(C)N=C4)N=C3N(C)C2=O)=C1)C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 547.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 547.53
Porcentaje de pureza 98.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.