Learn More
GNF-2, MedChemExpress
Código de producto. 16484348
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484348 10 mg 10 miligramos
16450677 50 mg 50 miligramos
16437067 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16484348
Marca: Medchem Express HY11007
MedChemExpress GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNF-2
CAS 778270-11-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13F3N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C2=CC(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NC=N2)=C1)N
Peso molecular (g/mol) 374.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.32
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease