missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNF-2, MedChemExpress

Código de producto. 16437067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16437067 5 mg 5 miligramos
16484348 10 mg 10 miligramos
16450677 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16437067

Marca: Medchem Express HY11007

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .

GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GNF-2
CAS 778270-11-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13F3N4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C2=CC(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NC=N2)=C1)N
Peso molecular (g/mol) 374.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.32
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.