Learn More
GNE-493, MedChemExpress
Código de producto. 16416887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16416887 5 mg 5 miligramos
16454178 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16416887
Marca: Medchem Express HY10811
MedChemExpress GNE-493 is a potent, selective, and orally available dual pan-PI3-kinase/mTOR inhibitor with IC50s of 3.4 nM, 12 nM, 16 nM, 16 nM and 32 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR.
GNE-493 is a potent, selective, and orally available dual pan-PI3-kinase/mTOR inhibitor with IC50s of 3.4 nM, 12 nM, 16 nM, 16 nM and 32 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GNE-493
Forma física Solid
CAS 1033735-94-2
Color Dust Gray
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (120.82 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=CC2=C(S1)C(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=N2
Peso molecular (g/mol) 372.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.44
Porcentaje de pureza 98.33%