missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GNB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16844544 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16844544 150 μL 150 microlitros
16854544 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16844544

Marca: Proteintech 153881AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heterotrimeric guanine nucleotide-binding proteins in this gene is associated with essential hypertension and obesity. This polymorphism is also associated with the occurrence of the splice variant GNB3-s, which appears to have increased activity. GNB3-s is an example of alternative splicing caused by a nucleotide change outside of the splice donor and acceptor sites. Additional splice variants may exist for this gene, but they have not been fully described.

Especificaciones

Antígeno GNB3
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.45 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GNB3
N.º de referencia del gen P16520, Q61011
Alias de gen GNB3, Transducin beta chain 3
Símbolos de los genes Gnb3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GNB3 Fusion Protein Ag7050
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14695, 2784, 60449
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.