Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrana GN-6 de 0,45 μm
Código de producto. 17124541
Change view
Click to view available options
Tipo de superficie:
Con rejilla
Liso
N.° por paquete:
10 paquetes de 200 unidades
200/paquete
5 paquetes de 200 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 2000
Código de producto. Tipo de superficie N.° por paquete unitSize
17124541 Con rejilla 5 paquetes de 200 unidades paquete de 1000
17184551 Con rejilla 200/paquete paquete de 200
17154551 Con rejilla 10 paquetes de 200 unidades paquete de 2000
17174551 Liso 200/paquete paquete de 200
4 options
Código de producto. 17124541
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66068
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La membrana certificada de 0,45 μm para el análisis microbiológico cumple o supera las especificaciones reglamentarias.
  • Diseñada solo para aplicaciones de laboratorio
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Descripción A granel con separadores de pergamino
Material MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
N.° por paquete 5 paquetes de 200 unidades
Método de esterilización Gamma Irradiated
Tipo de superficie Con rejilla
Diámetro (métrico) 47 mm