Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Control negativo
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Blanco apagado |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Un control negativo impermeable a células para el inhibidor de MMP GM 6001 |
| Fórmula molecular | C23H34N4O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430,54 |
| Sinónimo | (N-t-butoxicarbonil-L-leucolil-L-triptofano metilamida) |
| Sensibilidad | Sensible a la humedad |
| Solubilidad | Soluble en DMSO |
| Formulario | Sólido |