Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Control negativo
Código de producto. 15446349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15446349 5 mg 5 miligramos
15456349 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15446349
Marca: Thermo Scientific™ J64386.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Un control negativo impermeable a células para el inhibidor de MMP GM 6001
Fórmula molecular C23H34N4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 430,54
Sinónimo (N-t-butoxicarbonil-L-leucolil-L-triptofano metilamida)
Sensibilidad Sensible a la humedad
Solubilidad Soluble en DMSO
Formulario Sólido