Learn More
Invitrogen™ GlyT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4145), Invitrogen™
Descripción
This gene encodes a sodium- and chloride-dependent glycine neurotransmitter transporter. This integral membrane glycoprotein is responsible for the clearance of extracellular glycine during glycine-mediated neurotransmission.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GlyT2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB4145 |
| Concentración | 1.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | SLC6A5 |
| N.º de referencia del gen | P58295, Q761V0, Q9Y345 |
| Alias de gen | glycine transporter 2; GLYT2; glyT-2; HKPX3; NET1; prestin; si:dkey-7n10.12; slc6a5; Sodium- and chloride-dependent glycine transporter 2; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 5; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5; solute carrier family 6 member 5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?