Learn More
Invitrogen™ GlyT2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4145), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30089671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30089671 100 μL 100 microlitros
30089298 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30089671
Marca: Invitrogen™ MA552662
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
This gene encodes a sodium- and chloride-dependent glycine neurotransmitter transporter. This integral membrane glycoprotein is responsible for the clearance of extracellular glycine during glycine-mediated neurotransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GlyT2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB4145
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SLC6A5
N.º de referencia del gen P58295, Q761V0, Q9Y345
Alias de gen glycine transporter 2; GLYT2; glyT-2; HKPX3; NET1; prestin; si:dkey-7n10.12; slc6a5; Sodium- and chloride-dependent glycine transporter 2; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 5; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5; solute carrier family 6 member 5
Símbolos de los genes SLC6A5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Glyt2 (301-336AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 104245, 171148, 9152
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.