Learn More
Ácido glioxílico monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023030
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473067 25 g 25 g
11483067 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16058.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-96-2 | C2H4O4 | 92.05 g/mol
Glyoxylic acid is a reagent for sulfinylmaleate synthesis. It is one of the chemicals used in the Hopkins Cole reaction. It is involved to check the presence of tryptophan in proteins. It is condensed with urea and 1,2-diaminobenzene to form heterocycles. It also undergoes Friedel-Crafts and cyclocondensation reactions to form bis(pentamethylphenyl) acetic acid and a beta-carboline respectively. It is employed in the synthesis of a sulfinylmaleate, which serves as an efficient dienophile for enantioselective Diels-Alder cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido glioxílico es un reactivo para la síntesis de sulfinilmaleato. Es uno de los productos químicos utilizados en la reacción de Hopkins Cole. Se utiliza para comprobar la presencia de triptófano en las proteínas. Se condensa con urea y 1,2-diaminobenceno para formar heterociclos. También sufre reacciones de Friedel-Crafts y ciclocondensación para formar ácido acético bis(pentametilfenilo) y una beta-carbolina, respectivamente. Se emplea en la síntesis de un sulfinilmaleato, que sirve como un eficaz dienófilo para las cicloadiciones enantioselectivas Diels-Alder.
Solubilidad
soluble en agua, dimetilsulfóxido y alcohol. Insoluble en éter dietílico e hidrocarburos.
Notas
higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases, agentes oxidantes y reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-96-2
Fórmula molecular C2H4O4
Peso molecular (g/mol) 92.05
Número MDL MFCD00149497
Clave InChI MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxylic acid monohydrate, glyoxylic acid hydrate, 2-oxoacetic acid hydrate, oxaldehydic acid hydrate, glyoxalic acid monohydrate, glyoxalate, glyoxylate hydrate, glyoxalic acid hydrate, oxoacetate monohydrate, glyoxylic acid-hydrate, oxoacetic acid hydrate
PubChem CID 15620607
Nombre IUPAC ácido oxaldehídico; hidrato
SMILES C(=O)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic acid monohydrate
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 100°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 969535
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4511
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and alcohol. Insoluble in diethyl ether and hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.06 (74.04 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glyoxylic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Glyoxylic acid monohydrate