missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glioxal-bis(2-hidroxianilo), ≥ 97,0 % (de N), Honeywell™ Fluka™

Código de producto. p-7120454 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
6 x 25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673940 25 g Frasco de vidrio 25 g
15683940 6 x 25 g Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15673940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3325525G
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Indicador para titulación de metales

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1149-16-2
Fórmula molecular C14H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.26
Número MDL MFCD00002183
Clave InChI OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Punto de fusión 203°C to 211°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
Nombre IUPAC 6-[(E)-2-(2-hidroxianilino)etenil]iminociclohexa-2,4-dien-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥97% (from N)
Olor Odourless
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Passes test for suitable for metal definition
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.