Learn More
Glioxal, 40 % en peso dis. ac., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10000 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428900 100 mL 100 ml
11453197 500 mL 500 ml
11463197 2500 mL 2500 ml
11473197 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11428900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16144.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.036 g/mol
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el glioxal se usa para preparar 4,5-dihidroxi-2-imidazolidinona por condensación con urea. Se aplica en el proceso de curtido de cuero, acabados textiles y revestimientos de papel. Es un elemento importante en la síntesis de imidazoles. Actúa como solubilizante y agente de entrecruzamiento en la química de polímeros. Además, se utiliza como fijador para la histología con el fin de preservar las células y de examinarlas bajo el microscopio.
Solubilidad
miscible con agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Nota
sensible a la humedad y al calor. Incompatible con agentes oxidantes y reductores fuertes, oxígeno, peróxidos, amidas, aminas, materiales que contienen hidroxi, ácido nítrico y aldehídos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-22-2
Fórmula molecular C2H2O2
Peso molecular (g/mol) 58.036
Número MDL MFCD00006957
Clave InChI LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
Nombre IUPAC oxaldehído
SMILES C(=O)C=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Glyoxal
Punto de fusión -14°C
Densidad 1.271
Punto de ebullición 104°C
Fórmula lineal HCOCHO
Índice de refracción 1.409
Cantidad 100 mL
Beilstein 1732463
Índice Merck 14,4509
Información de solubilidad Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glyoxal, 40% w/w aq. soln
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanedial, Ethyleneglycol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.