Learn More
Glycopyrrolate, MedChemExpress
Código de producto. 16427326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16427326 100 mg 100 miligramos
16447358 10 mg 10 miligramos
16473377 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16427326
Marca: Medchem Express HY17465
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycopyrrolate
Forma física Solid
CAS 596-51-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28BrNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 398.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.33
Porcentaje de pureza 99.8%