missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycophorin A / CD235a Rabbit, Clone: GYPA/1725R, enQuireBio™

Código de producto. p-7156076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15940148 20 μg 20 microgramos
15950148 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15940148

Marca: EnquireBio 2993RBM5P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Glycophorin A / CD235a
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon GYPA/1725R
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
N.º de referencia del gen NP_002091
Símbolos de los genes GYPA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Glycophorin A protein
Peso molecular del antígeno 39kDa
Control positivo Erythrocytes in any human tissues
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2994
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.